Kluczowe dokumenty
WH0001129M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHRM2 antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ43243, Anti-HM2, Anti-MGC120006, Anti-MGC120007, Anti-cholinergic receptor, muscarinic 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRM2(1129)
Opis ogólny
Muskarynowe receptory cholinergiczne należą do większej rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. Funkcjonalna różnorodność tych receptorów jest definiowana przez wiązanie acetylocholiny z tymi receptorami i obejmuje odpowiedzi komórkowe, takie jak hamowanie cyklazy adenylanowej, degenerację fosfoinozytydów i pośredniczenie w kanale potasowym. Receptory muskarynowe wpływają na wiele efektów acetylocholiny w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Muskarynowy receptor cholinergiczny 2 jest zaangażowany w pośredniczenie w bradykardii i zmniejszeniu kurczliwości serca. Dla tego genu opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CHRM2 (AAI06743.1, 251 a.a. ~ 350 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SDDGLEHNKIQNGKAPRDPVTENCVQGEEKESSNDSTSVSAVASNMRDDEITQDENTVSTSLGHSKDENSKQTCIRIGTKTPKSDSCTPTNTTVEVVGSS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)