Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702535
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-muskarynowe AChR M2 (ACM2), klon 3T5W8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
HM2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3T5W8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.55 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LALDYVVSNASVMNLLIISFDRYFCVTKPLTYPVKRTTKMAGMMIAAAWVLSFILWAPAILFWQFIVGVRTVEDGECYIQFFSNAAVTFGTAIAAFYLPVI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRM2(1129)
Opis ogólny
Muskarynowe receptory cholinergiczne należą do większej rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. Funkcjonalna różnorodność tych receptorów jest definiowana przez wiązanie acetylocholiny z tymi receptorami i obejmuje odpowiedzi komórkowe, takie jak hamowanie cyklazy adenylanowej, degenerację fosfoinozytydów i pośredniczenie w kanale potasowym. Receptory muskarynowe wpływają na wiele efektów acetylocholiny w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Muskarynowy receptor cholinergiczny 2 jest zaangażowany w pośredniczenie w bradykardii i zmniejszeniu kurczliwości serca. Dla tego genu opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego muskarynowego AChR M2 (ACM2) (P08172).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)