This product is tested at pH 4.0 at 25C. The optimum pH and temperature have not been determined. However, the publication available at the link below may be helpful:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5153499/#:~:text=The%20pectinase%20has%20an%20estimated,temperature%20of%2061%C2%B0C.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 556,00 zł |
25000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
100000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
338,00 zł
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
product line
BioReagent
form
aqueous glycerol solution
specific activity
≥5 units/mg protein (Lowry)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
cell culture | plant: suitable
greener alternative category
, Enabling
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- for protoplasts liberation
- in the protoplast enzyme mixture for enzyme digestion
- to conduct partial saccharification of sugars
- to study their role in the invasion of plant tissues by phytopathogens, the spoilage of produce and various food processing and plant biotechnology applications
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Aspergillus niger | biological source - | biological source Aspergillus sp. (A. japonicus) | biological source - |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| specific activity ≥5 units/mg protein (Lowry) | specific activity ≥3,800 units/mL | specific activity ≥0.3 units/mg solid | specific activity 0.3-3.0 unit/mg solid (using a β-galactose dehydrogenase system and locust bean gum as substrate) |
| form aqueous glycerol solution | form aqueous solution | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pectinase from Aspergillus niger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello! Is 25 degrees Celsius and pH 4.0 the optimal temperature and pH for the highest activity of this enzyme? or do I still need to check? Thanks!