Kluczowe dokumenty
WH0000427M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASAH1 antibody produced in mouse
clone 2C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AC, Anti-ASAH, Anti-FLJ21558, Anti-FLJ22079, Anti-N-acylsphingosine amidohydrolase (acid ceramidase) 1, Anti-PHP, Anti-PHP32
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASAH1(427)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje heterodimeryczne białko składające się z nieglikozylowanej podjednostki alfa i glikozylowanej podjednostki beta, która jest potranslacyjnie rozszczepiana do dojrzałego enzymu. Kodowane białko katalizuje syntezę i degradację ceramidu do sfingozyny i kwasu tłuszczowego. Mutacje w tym genie są związane z lizosomalnym zaburzeniem spichrzeniowym znanym jako choroba Farbera. Dla tego genu zidentyfikowano wiele wariantów transkryptu kodujących kilka różnych izoform. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ASAH1 (NP_808592, 25 a.a. ~ 124 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PPWTEDCRKSTYPPSGPTYRGAVPWYTINLDLPPYKRWHELMLDKAPMLKVIVNSLKNMINTFVPSGKVMQVVDEKLPGLLGNFPGPFEEEMKGIAAVTD
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)