Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA005468
Sigma-Aldrich
Anti-ASAH1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AC, Anti-Acid ceramidase precursor, Anti-Acylsphingosine deacylase, Anti-N-acylsphingosine amidohydrolase, Anti-PHP32, Anti-Putative 32 kDa heart protein
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
ENSTSYEEAKNLLTKTKILAPAYFILGGNQSGEGCVITRDRKESLDVYELDAKQGRWYVVQTNYDRWKHPFFLDDRRTPAKMCLNRTSQENISFETMYDVLSTKPVLNKLTVYTTLIDVTKGQF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASAH1(427)
Opis ogólny
Gen amidohydrolazy N-acylosfingozyny (ASAH1) znajduje się na ludzkim chromosomie 8p22-21.2. Jest to gen o długości 26,5 kb, który ma 14 eksonów i 13 intronów. Gen ten koduje białko o masie 55 kDa z dwiema podjednostkami - 13 kDa α i 40 kDa β. Jest to glikoproteina, a dwie podjednostki są wytwarzane przez autoproteolityczne rozszczepienie. Białko to ulega silnej ekspresji w sercu, płucach, nerkach i łożysku, a w mniejszym stopniu w mózgu, wątrobie, trzustce i mięśniach szkieletowych. ASAH1 jest zlokalizowany w lizosomach, a ludzkie fibroblasty i makrofagi wydzielają go pozakomórkowo.
Immunogen
Acid ceramidase precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ASAH1 antibody is suitable for chromatin immunoprecipitation (ChIP) and reChIP.
Anti-ASAH1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Amidohydrolaza N-acylosfingozyny (ASAH1) przekształca ceramid w kwas tłuszczowy i sfingozynę. Niedobór ASAH1 prowadzi do choroby Farbera (FD) lub lipogranulomatozy Farbera, która jest lizosomalną chorobą spichrzeniową. Charakteryzuje się niewydolnością płuc, bolesnym obrzękiem stawów i ścięgien oraz skróconą długością życia z powodu gromadzenia się ceramidu w tkankach. Reguluje steroidogenezę kory nadnerczy poprzez utrzymywanie wewnątrzkomórkowej równowagi ceramidu, sfingozyny i sfingozyno-1-fosforanu. Cząsteczki te z kolei działają jako drugie przekaźniki w steroidogenezie zależnej od kinazy białkowej A / cAMP. Ekspresja ASAH1 jest podwyższona w wielu typach nowotworów, zwłaszcza w raku prostaty. Badania sugerują, że ASAH1 jest potencjalnym celem terapeutycznym w chemioopornych i zaawansowanych typach raka prostaty.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70303
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luz Camacho et al.
Journal of lipid research, 54(5), 1207-1220 (2013-02-21)
Acid ceramidase (AC) catalyzes the hydrolysis of ceramide into sphingosine, in turn a substrate of sphingosine kinases that catalyze its conversion into the mitogenic sphingosine-1-phosphate. AC is expressed at high levels in several tumor types and has been proposed as
Justine Leclerc et al.
Oncogene, 38(8), 1282-1295 (2018-09-27)
Phenotypic plasticity and subsequent generation of intratumoral heterogeneity underly key traits in malignant melanoma such as drug resistance and metastasis. Melanoma plasticity promotes a switch between proliferative and invasive phenotypes characterized by different transcriptional programs of which MITF is a
Z Zhang et al.
Molecular genetics and metabolism, 70(4), 301-309 (2000-09-20)
Farber disease is an autosomal recessive disorder caused by lysosomal acid ceramidase (AC) deficiency. It commonly manifests during the first few months after birth with a unique triad of painful and progressive deformed joints, subcutaneous nodules, and progressive hoarseness. In
J Koch et al.
The Journal of biological chemistry, 271(51), 33110-33115 (1996-12-20)
Human acid ceramidase ((AC) N-acylsphingosine amidohydrolase, EC 3.5. 1.23) hydrolyzes the sphingolipid ceramide into sphingosine and free fatty acid. Ceramide is an essential component of all sphingolipids and an important cell-signaling molecule. Moreover, an inherited deficiency of AC activity leads
C M Li et al.
Genomics, 62(2), 223-231 (1999-12-28)
Acid ceramidase (AC) is the lysosomal enzyme that degrades ceramide into sphingosine and fatty acid. A deficiency in human AC activity leads to the lysosomal storage disorder, Farber disease (FD). The human AC gene (HGMW-approved symbol ASAH) was cloned and