Kluczowe dokumenty
Z280364
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 5/16 in.
Synonim(y):
Saint Gobain Versilon ABH02012
Wybierz wielkość
100 FT
183,35 zł
183,35 zł
Cena katalogowa193,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 FT
183,35 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
183,35 zł
Cena katalogowa193,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 100 feet
śr. wewn. × śr. zewn.
3/16 in. × 5/16 in.
rozmiar ścianki
1/16 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. What is maximum working pressure and burst pressure?
    1 answer
    1. Please see the table below for the maximum working pressure. A maximum burst pressure has not been determined.