Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0000226M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALDOA antibody produced in mouse
clone 3D9-6F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ALDA, Anti-MGC10942, Anti-MGC17716, Anti-MGC17767, Anti-aldolase A, fructose-bisphosphate
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D9-6F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDOA(226)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Produkt tego genu, aldolaza A (aldolaza fruktozowo-bisfosforanowa) jest enzymem glikolitycznym, który katalizuje odwracalną konwersję fruktozo-1,6-bisfosforanu do 3-fosforanu gliceraldehydu i fosforanu dihydroksyacetonu. Trzy izozymy aldolazy (A, B i C), kodowane przez trzy różne geny, ulegają różnej ekspresji podczas rozwoju. Aldolaza A występuje w rozwijającym się zarodku i jest produkowana w jeszcze większych ilościach w mięśniach dorosłych. Ekspresja aldolazy A jest tłumiona w dorosłej wątrobie, nerkach i jelitach i jest podobna do poziomu aldolazy C w mózgu i innych tkankach nerwowych. Niedobór aldolazy A jest związany z miopatią i niedokrwistością hemolityczną. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu, które kodują to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ALDOA (AAH10660.1, 1 a.a. ~ 364 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MPYQYPALTPEQKKELSDIAHRIVAPGKGILAADESTGSIAKRLQSIGTENTEENRRFYRQLLLTADDRVNPCIGGVILFHETLYQKADDGRPFPQVIKSKGGVVGIKVDKGVVPLAGTNGETTTQGLDGLSERCAQYKKDGADFAKWRCVLKIGEHTPSALAIMENANVLARYASICQQNGIVPIVEPEILPDGDHDLKRCQYVTEKVLAAVYKALSDHHIYLEGTLLKPNMVTPGHACTQKFSHEEIAMATVTALRRTVPPAVTGITFLSGGQSEEEASINLNAINKCPLLKPWALTFSYGRALQASALKAWGGKKENLKAAQEEYVKRALANSLACQGKYTPSGQAGAAASESLFVSNHAY
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)