Kluczowe dokumenty
V6135
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, red cap, vial type, id field
Synonim(y):
fiolki krio, fiolki kriogeniczne, przechowywanie kriogeniczne, rury kriogeniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103000
NACRES:
NB.11
Materiały
colorless tube
polypropylene tube
round bottom polypropylene
round bottom
sterylność
sterile (DNAse and RNAse free)
Właściwości
vial type id field
Internal thread
opakowanie
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
producent / nazwa handlowa
Greiner 121280
Parametry
-196 °C min. temp.
śr. korka
12.6 mm
pojemność
2 mL
probówka śr.
12.5 mm
kolor
red cap
Opis ogólny
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Informacje prawne
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)