Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
material
colorless tube, polypropylene tube, round bottom (self-standing)
sterility
sterile (DNAse and RNAse free), sterile
feature
vial type id field, support rim, External thread
packaging
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
manufacturer/tradename
Greiner 126263
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
cap diam.
13.1 mm
capacity
2 mL
tube diam.
12.5 mm
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| capacity 2 mL | capacity 2 mL | capacity 2 mL | capacity 1 mL |
| parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. |
| manufacturer/tradename Greiner 126263 | manufacturer/tradename Greiner 122263 | manufacturer/tradename Greiner 121277 | manufacturer/tradename Greiner 123263 |
| material colorless tube, round bottom (self-standing), polypropylene tube | material colorless tube, polypropylene , polypropylene tube, round bottom (self-standing) | material colorless tube, polypropylene tube, round bottom polypropylene | material colorless tube, conical bottom (self-standing), polypropylene tube |
| sterility sterile, sterile (DNAse and RNAse free) | sterility sterile (DNAse and RNAse free) | sterility sterile (DNAse and RNAse free) | sterility sterile (DNAse and RNAse free) |
| feature External thread, vial type id field, support rim | feature vial type id field, Internal thread | feature vial type id field, Internal thread | feature vial type id field, support rim, Internal thread |
General description
Legal Information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?