The UPS FASTA file is accessible from the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/protein-biology/protein-mass-spectrometry/ups1-and-ups2-proteomic
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4460,00 zł | |
| 5 x 1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 17 970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4460,00 zł
biological source
human
Quality Segment
form
ready-to-use solution
quality
Protein Mass Spectrometry Calibration Standard
concentration
10.6 μg/ampule protein
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Proteomics Dynamic Range Standard Set has been used for the quantification of dynamic range universal protein standard on Orbitrap Analyzer using all ion fragmentation.[2] It has been used as a standard for intensity-based absolute quantification of proteins (iBAQ) in LC-MS (liquid chromatography-mass spectrometry)/MS analysis.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source human | biological source - | biological source - | biological source - |
| concentration 10.6 μg/ampule protein | concentration - | concentration - | concentration - |
| form ready-to-use solution | form ready-to-use solution | form ready-to-use solution | form ready-to-use solution |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
High-throughput proteomics advances with improved analysis methods and mass spectrometry.
Powiązane treści
Standardize research with Universal and Dynamic Proteomics Standards, complex and well-characterized reference standards for mass spectrometry.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| UPS2-1SET | 04061837410345 |
| UPS2-5X1SET | 04061837410352 |
-
Regarding SKU# UPS2, can you please send me FASTA file of 48 proteins in UPS2 product? thanks you