Each vial contains 100 ug each of the 9 constituent proteins, in lyophilized form. The recommended solvent is 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) in water. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/421/524/msrt2bul.pdf
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 712,00 zł |
5 x 1 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
220-163-3
NACRES:
NA.24
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
The RP-LC-MS Protein Standard is a LC-MS platform standard that is intended to test LC-MS system suitability and intact protein mass measurement. The proteins in MSRT2 are chosen to represent an elution profile for complex proteomic samples. The proteins have been selected based on UV and electrospray response, and are readily observed by both modes of detection. After reconstitution, MSRT2 is an injection-ready standard. MSRT2 can be utilized in studies such as in top-down proteomics.
Other Notes
MSRT2 contains these 9 proteins:
- Ribonuclease B
- Insulin
- Lysozyme
- Transferrin
- Bovine serum albumin (BSA)
- Trypsin inhibitor
- β-lactoglobulin A
- Carbonic anhydrase
- Lactate dehydrogenase
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form ready-to-use solution | form liquid | form - | form - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
There is no information about the proteins' concentration, could you please add it?