Kluczowe dokumenty
U4757
Anti-Urocortin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using microwave-treated sections of human placental tissue
quantitative precipitin assay: 1:10,000 using 125I-Tyr0-Urocortin (rat)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UCN(7349)
rat ... Ucn(29151)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- radioimmunoassay (RIA)
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry