Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3810,00 zł 3238,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1180,00 zł
Nazwa produktu
Antalarmin hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCCCN(CC)c1nc(C)nc2n(c(C)c(C)c12)-c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C24H34N4.ClH/c1-9-11-12-27(10-2)23-21-18(6)19(7)28(24(21)26-20(8)25-23)22-16(4)13-15(3)14-17(22)5;/h13-14H,9-12H2,1-8H3;1H
InChI key
CGDGXEDXEXACKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- to study its effect on stress-induced tryptophan hydroxylase 2 activity[1]
- to study the anxiogenic effects of corticotropin-releasing factor 1 (CRF1) activation
- to analyze the therapeutic effect of blocking corticotrophin-releasing hormone (CRH) signaling in treating social stress-induced depression
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated, under inert gas | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: ~10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?