Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 458,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C12H20N2O7/c1-6(2)5-8(11(19)20)14-12(21)13-7(10(17)18)3-4-9(15)16/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H2,13,14,21)/t7-,8-/m0/s1
InChI key
BSGWCSGMXAVYRT-YUMQZZPRSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent glutamate carboxypeptidase II (GCPII; NAAG peptidase; NAALADase I; PSMA) inhibitor that suppresses PCP-induced motor activity in vivo.
ZJ43 is a urea-based N-acetylaspartylglutamate (NAAG) analog and a potent glutamate carboxypeptidase II (GCPII; NAAG peptidase; N-acetylaspartylglutamate peptidase I; NAALADase I; prostate-specific membrane antigen; PSMA) inhibitor (Ki = 0.8 nM/hGCPII vs 23 nM/hGCPIII) with no affinity toward NMDAR or mGluRs. ZJ43 effectively suppresses phencyclidine-induced motor activity (150 mg ZJ43/kg, 10 mg PCP/kg i.p.) and displays antinociceptive efficacy (100 mg/kg i.v.) in rats in vivo. Comparing to Quisqualate and 2-PMPA, ZJ43 shows human species-selectivity over murine GCPII (Ki = 0.58 nM/h vs. 5.9 nM/m using respective avi-tagged extracellular GCPII).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color faint yellow to dark orange | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?