Merck
U2626
Sigma-Aldrich
Uridine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
~98%
About This Item
Wzór liniowy:
C9H10N2O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
~98%
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na].OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C9H11N2O8P.Na.H/c12-5-1-2-11(9(14)10-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H,10,12,14);;
Klucz InChI
RASOKOFGAKEGDS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)