Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
311,00 zł
Nazwa produktu
Guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
0.2 M NaHCO3: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC4COP(O)(=O)OC4C3O)c2N1
InChI
1S/C10H12N5O7P/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17)
InChI key
ZOOGRGPOEVQQDX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description ≥99% (HPLC), powder | description Important intracellular second messenger implicated in the action of nitric oxide in many cell types. | description Cell-permeable cGMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cGMP. |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility 0.2 M NaHCO3: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL | solubility water: 200 mg/mL |
| color white | color white | color white | color white |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?