Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N2O8P·Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.15
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@](N2C(NC(C=C2)=O)=O)([H])O[C@@]3([H])[C@@]1([H])OP(OC3)(O[Na])=O
InChI
1S/C9H11N2O8P.Na/c12-5-1-2-11(9(14)10-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H,10,12,14);/q;+1/p-1
InChI key
APYWIKXPIFYSBG-UHFFFAOYSA-M
General description
3’,5’-cyclic uridine monophosphate (cUMP) is a cyclic pyrimidine nucleotide. cUMP (3’,5’-cyclic uridine monophosphate) sodium salt is a secondary messenger functioning in bacterial immunity against viruses.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?