TTRT96P250B-EP
Eppendorf twin.tec® Real-Time PCR Plates 96
Skirted, PCR clean, volume 250 μL, blue plate (white wells), pack of 25
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue plate (white wells)
polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
PCR clean
Skirted
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951022003 NA Only
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność
250 μL
pojemność robocza
250 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Białe studzienki dla lepszego odbicia
- Wysoka stabilność mechaniczna
- Podniesione krawędzie dla skutecznego uszczelnienia
- Ramy ze spódnicą i półspódnicą
- Optymalny transfer ciepła dzięki zmniejszonej grubości ścianek
- Możliwość autoklawowania (121 °C, 20 min)
- Dostępne wersje PCR clean i Eppendorf Forensic DNA Grade s
- Polipropylenowe, białe studzienki zapewniają lepsze odbicie światła fluorescencyjnego
- Wysoka odporność na naprężenia mechaniczne
- Skuteczne uszczelnienie dzięki podniesionym krawędziom dołków
- Płytki PCR wyposażone w ramki
- Optymalny transfer ciepła dzięki zmniejszonej grubości ścianek
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121 °C przez 20 minut
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)