Kluczowe dokumenty
EP0030129504
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96
Semi-Skirted, LoBind, PCR clean, working volume 250 μL, colorless, pack of 25
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
Wybierz wielkość
25 EA
797,00 zł
797,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
797,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
797,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
rozmiar dołka
96
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
LoBind
PCR clean
Semi-Skirted
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030129504 (Global)
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
maksymalna pojemność dołka
250 μm
pojemność robocza
250 μL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
  • Eppendorf® Płytki LoBind twin.tec® PCR są dostępne jako jednoczęściowa konstrukcja łącząca poliwęglanową ramę i polipropylenowe studzienki.
  • Materiał LoBind zapewnia zminimalizowane wiązanie próbki z powierzchnią w celu optymalnego odzyskiwania produktu.
  • Cienkościenne studzienki zapewniają optymalny transfer ciepła.
  • MatrycaOptiTrack® do etykietowania siatki alfanumerycznej o wysokim kontraście w celu dokładnej identyfikacji próbki i zminimalizowania błędów pipetowania.
  • Podniesione krawędzie dołków ułatwiają skuteczne uszczelnienie i zapobiegają zanieczyszczeniu krzyżowemu.
  • Wolne od wykrywalnego ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
Wybierz płytki do PCR Eppendorf twin.tec, aby za każdym razem uzyskiwać wiarygodne wyniki PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, stabilność, różne kolory i inne proste, inteligentne funkcje, które ułatwiają codzienną pracę. Stabilna ramka z poliwęglanu doskonale nadaje się do zautomatyzowanych i wysokowydajnych procesów, a różne kolory pozwalają szybko uporządkować poszczególne etapy przepływu pracy.
Zastosowanie
  • PCR z niskim stężeniem matrycy
  • PCR w czasie rzeczywistym z niskim stężeniem próbki
  • PCR/qPCR o małej objętości
  • Budowa biblioteki DNA NGS
PCR
Cechy i korzyści
  • Maximum recovery rates for improved assay results
  • Available with barcode (upon request)
  • Ideal for quantitative real-time PCR as well
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
  • OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)