Kluczowe dokumenty
EP0030129547
EPPENDORF TWIN.TEC® PŁYTKI DO PCR 384
PCR Clean, colorless, pkg of 25 ×
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka EIA/RIA, Płytka wielodołkowa 96, płytka immunologiczna
Wybierz wielkość
25 EA
1230,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
1230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
colorless wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
PCR Clean
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030129547 (Global)
opakowanie
pkg of 25 ×
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 well
dołki
384 wells
pojemność robocza
40 μL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Płytki do PCR twin.tec LoBind poprawiają odzyskiwanie kwasów nukleinowych poprzez zmniejszenie ich absorpcji na ściance probówki. Połączenie specjalnych technologii produkcji i wyselekcjonowanych partii polipropylenu zapewnia niemal 100% odzysk cząsteczek DNA/RNA - bez powłoki powierzchniowej, aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia próbki. Płytki do PCR twin.tec LoBind są testowane partiami i certyfikowane przez niezależne laboratorium jako wolne od DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
Płytki do PCR twin.tec firmy Eppendorf łączą w sobie wyjątkowo cienkościenne studzienki z polipropylenu zapewniające optymalny transfer ciepła do próbki z wytrzymałymi ramkami z poliwęglanu zapewniającymi wysoką sztywność. Dzięki podniesionym krawędziom dołków, płytki twin.tec umożliwiają wysoce skuteczne uszczelnienie w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)