EP0030129555
Eppendorf® twin.tec PCR Plate 96 LoBind
skirt, PCR clean, green, pkg of 300 pieces
Synonim(y):
Eppendorf® twin.tec® PCR Plate 96 LoBind
Wybierz wielkość
8130,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
8130,00 zł
Polecane produkty
Materiały
green wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
skirt
opakowanie
pkg of 300 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030129555
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
kolor
green
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Płytki do PCR twin.tec® LoBind® firmy Eppendorf są dostępne w formatach 96- i 384-dołkowych. Połączenie specjalnych technologii produkcji i wyselekcjonowanych partii polipropylenu zapewnia, że prawie 100% cząsteczek DNA i RNA jest odzyskiwanych bez użycia powłok powierzchniowych, eliminując w ten sposób ryzyko zanieczyszczenia próbki.
Zastosowanie
- PCR z niskim stężeniem matrycy
- PCR w czasie rzeczywistym z niskim stężeniem próbki
- PCR/qPCR o małej objętości
- Budowa bibliotek DNA NGS
Cechy i korzyści
- Materiał LoBind® zapewnia maksymalne odzyskiwanie próbek w celu uzyskania lepszych wyników testów.
- 96 dobrze wyprofilowanych płytek PCR zawiera niezwykle solidną i odporną na skręcanie poliwęglanową ramę oraz polipropylenowe studzienki zapewniające optymalną wydajność.
- Niezwykle cienkościenne studzienki z polipropylenu zapewniają doskonałą wydajność cykli termicznych
- MatrycaOptiTrack® zapewniająca szybszą identyfikację próbek i mniej błędów pipetowania
- Podwyższona krawędź: umożliwia skuteczne uszczelnienie w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego
- Płytki PCREppendorf® twin.tec są wolne od DNA, DNAazy, RNazy i inhibitorów PCR (PCR clean).
- Dostępne z kodem kreskowym (na życzenie)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)