Kluczowe dokumenty
TMO331830
Stojak na zatrzask Nunc®
for 1.8 mL external thread universal tubes, plastic, 48 positions, case of 10 ea
Synonim(y):
stojak na rury
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Materiały
plastic
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 331830
Opis ogólny
Uniwersalny stojak zatrzaskowy na probówki kriogeniczne Thermo Scientific Nunc umożliwia przechowywanie probówek na potrzeby zautomatyzowanego pobierania/umieszczania, obsługi cieczy i innych zastosowań wymagających dużej przepustowości.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)