Przejdź do
F2648
Monoklonalny anty-CD11b-FITC
clone ICRF44, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-CD11b
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.44
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
ICRF44, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
11
biological source
mouse
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
ICRF44, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 165-170 kDa
species reactivity
human
storage condition
protect from light
technique(s)
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
General description
CD11b jest heterodimeryczną glikoproteiną α/β. Należy do rodziny integryn β2 i jest również określany jako receptor Mac-1, CR3, MO-1 i C3bi.
Przeciwciało monoklonalne przeciwko ludzkiemu CD11b (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych ludzkimi monocytami. CD11b ulega ekspresji na powierzchni krążących monocytów, granulocytów i niektórych komórek NK. Jest również obecny na podgrupach makrofagów. CD11b jest obecny w granulkach subkomórkowych i jest przenoszony na powierzchnię po aktywacji.
Łańcuch α CD11b ludzkiego kompleksu CD11b/CD18 jest heterodimeryczną glikoproteiną α/β należącą do rodziny integryn β2. Znany jest również jako receptor Mac-1, CR3, MO-1 i C3bi. CD11b ulega ekspresji na powierzchni krążących monocytów, granulocytów i niektórych komórek NK, a także jest obecny w podgrupach makrofagów. Działa jako receptor dla iC3b, czynnika krzepnięcia X, fibrynogenu i ICAM-1.
Immunogen
ludzkich monocytów.
Application
Przeciwciało anty-CD11b-FITC jest odpowiednie do analizy cytometrycznej ekspresji CD11b w indukowanym przez RA różnicowaniu ludzkich komórek białaczki promielocytowej. Nadaje się również do analizy cytometrycznej komórek śledziony w celu zbadania korzystnego wpływu spożycia w diecie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 (PUFA) i dwóch pochodnych selektywnego modulatora receptora estrogenowego (SERM).
Biochem/physiol Actions
Ekspresja powierzchniowa cząsteczki klastra różnicowania CD11b/CD18 jest zdolna zarówno do funkcjonalnej, jak i ilościowej regulacji w górę. CD11b/CD18 działa jako receptor dla C3bi, czynnika krzepnięcia X, fibrynogenu i cząsteczki adhezji międzykomórkowej 1 (ICAM-1). CD11b/CD18 bierze udział w różnych interakcjach komórka-komórka i komórka-podłoże, takich jak przyłączanie i fagocytoza cząstek pokrytych receptorem dopełniacza typu 3 (C3bi) przez granulocyty i makrofagi oraz fagocytoza opsonizowanych patogenów. Odgrywa również rolę w inicjacji kaskady proteaz krzepnięcia i w mechanizmach migracji komórek. Przeciwreceptorem komórek śródbłonka dla CD11b/CD18 jest ICAM-1. Monoclonal Anti-Human CD11b może być stosowany do barwienia utrwalonych acetonem skrawków kriostatu lub preparatów komórkowych. Epitop rozpoznawany przez przeciwciało jest wrażliwy na formalinę.
Przeciwciało anty-CD11b-FITC ulega ekspresji na powierzchni krążących monocytów, granulocytów i niektórych komórek NK. Jest również obecne na podgrupach makrofagów i w ziarnistościach subkomórkowych granulocytów. Po aktywacji przemieszcza się na powierzchnię. Tworzy kompleks CD11b/CD18, aby uczestniczyć w różnych interakcjach komórka-komórka i komórka-podłoże, takich jak przyłączanie i fagocytoza cząstek pokrytych C3bi przez granulocyty i makrofagi oraz fagocytoza opsonizowanych patogenów. Odgrywa również rolę w inicjacji kaskady proteaz krzepnięcia i w mechanizmach migracji komórek.
Rozpoznaje łańcuch α CD11b ludzkiego kompleksu CD11b/CD18. Przeciwciało jest przydatne w badaniach nad adhezją i migracją komórek oraz do wykrywania niedoborów adhezji leukocytów. Może być stosowane do barwienia utrwalonych acetonem skrawków kriostatu lub preparatów komórkowych. Epitop rozpoznawany przez przeciwciało jest wrażliwy na formalinę.
2nd Workshop: code no. M104
3rd Workshop: code no. 202 and 238
4th Workshop: code no. M47
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Preparation Note
Przygotowany przez sprzężenie z izomerem I izotiocyjanianu fluoresceiny (FITC). Ten zielony barwnik jest efektywnie wzbudzany przy 495 nm i emitowany przy 525 nm.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4700392F0772SAB4700391
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
Gene Information
human ... ITGAX(3687)
Gene Information
human ... CD8A(925), CD8B(926)
Gene Information
human ... ITGAX(3687)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
clone
ICRF44, monoclonal
clone
BU15, monoclonal
clone
UCHT-4, monoclonal
clone
BU15, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
monkey, human, canine
species reactivity
human
species reactivity
human, monkey, canine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonalny anty-CD11b-FITC
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)