14621C
EX-CELL® 620-HSF Serum-Free Medium for Hybridoma Cells
Low-protein, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
About This Item
Polecane produkty
opis
for research or for further manufacturing use
sterylność
sterile-filtered
Postać
liquid
metody
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
komponenty
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
L-glutamine: no
glucose: 3.45 g/L
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Informacje prawne
suplement
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3