Kluczowe dokumenty
TMO312185-0032
Nalgene® wide-mouth bottle
high-density polyethylene, capacity 1000 mL, amber, case of 50 ea
Synonim(y):
nieprzezroczysta butelka opakowaniowa, pojemnik odporny na światło
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
high-density polyethylene
opakowanie
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 312185-0032
pojemność
1000 mL
kolor
amber
Zastosowanie
PFAS testing
Opis ogólny
Butelki Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE są łatwe do napełniania i odporne na chemikalia. Te szerokootworowe butelki z polietylenu o wysokiej gęstości są formowane wtryskowo z rozdmuchiwaniem, co zapewnia wytrzymałość i jednolitą grubość ścianek.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)