EP5804712005
Eppendorf® Aerosol-tight caps
for 100 ml rectangular buckets, set of 2 ea
Wybierz wielkość
574,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
574,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
for 100 ml rectangular buckets
opakowanie
set of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804712005
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)