Butelki Thermo Scientific Nalgene Square Wide-Mouth HDPE z zamknięciem umożliwiają łatwe napełnianie i nalewanie cieczy. Posiadają wytłoczoną podziałkę ułatwiającą odmierzanie oraz trwałe, jednolite ścianki odporne na pęknięcia i przebicia. Te półprzezroczyste butelki zapewniają widoczny poziom cieczy i są dostępne w oszczędzającej miejsce kwadratowej konstrukcji.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)