Kluczowe dokumenty
TMO312004-9050
Nalgene® diagnostic bottle
amber high-density polyethylene, volume 15 mL, case of 2000 ea
Synonim(y):
Butelka o małej pojemności z zamknięciem, Butelki PPCO
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
amber high-density polyethylene
opakowanie
case of 2000 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 312004-9050
pojemność
15 mL
15 mL
Opis ogólny
Pobieranie próbek, przechowywanie i wysyłanie cennych odczynników o małej objętości. Butelki diagnostyczne Thermo Scientific Nalgene Natural PPCO z zamknięciem są wytrzymałe, autoklawowalne i używane w zestawach testowych i wielu zastosowaniach o małej objętości. Te naturalne, półprzezroczyste butelki z kopolimeru polipropylenu mają jednolite ścianki odporne na pęknięcia i przebicia. Butelki posiadają polipropylenowe zamknięcia bez wkładki, które zapewniają szczelność† bez wkładki, która może się marszczyć, powodować wycieki i zanieczyszczać roztwory.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)