TMO2401-0500
Nalgene® economy wash bottle
low-density polyethylene, volume 500 mL, unlabelled, case of 24 ea
Synonim(y):
Butelka do mycia z LDPE, Butelka do spłukiwania LDPE
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene
opakowanie
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2401-0500
pojemność
500 mL
500 mL
Opis ogólny
Butelki do płukania Thermo Scientific Nalgene LDPE Economy Wash Bottles, wyposażone w ciasno dopasowaną rurkę i zamknięcie, zapobiegają rozdzielaniu podczas ściskania. Te butelki z polietylenu o niskiej gęstości są przeznaczone do dozowania przez górną część z zamknięciem i trzpieniem uformowanym w jednym kawałku, co zapewnia jednolitą szczelność†. Ścięta końcówka zwiększa przepływ.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)