Kluczowe dokumenty
Z423149
Sigma-Aldrich
Scienceware® safety labeled wash bottles
Label your own
Synonim(y):
butelka do mycia, butelki bezpieczeństwa, butelki laboratoryjne
Wybierz wielkość
6 EA
311,00 zł
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
311,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
low-density polyethylene
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 6 bottles
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11646-0638
pojemność
500 mL
kolor
opaque
Opis ogólny
Butelki do mycia z etykietami bezpieczeństwa z kodami i symbolami Departamentu Transportu (DOT) i Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej (NFPA), numerem Chemical Abstract Service (CAS), symbolami sprzętu ochronnego i informacjami o organach docelowych, aby uczynić miejsce pracy bezpieczniejszym.
Butelki z szerokim otworem zapewniają szczelne dozowanie najpopularniejszych rozpuszczalników. Łatwe do odczytania, odporne na rozpuszczalniki butelki z nadrukiem zawierają numery DOT, NFPA i CAS, symbole sprzętu ochronnego i informacje o organach docelowych, dzięki czemu miejsce pracy staje się bezpieczniejsze.
Uwaga: Te butelki mają białe pola bez informacji, wpisz odpowiednie informacje w tych miejscach za pomocą trwałego markera (marker STATMARK: Z648191).
Cechy i korzyści
  • Łatwe do odczytania butelki z nadrukiem
  • Butelka z szerokim otworem 53 mm (2") ułatwia napełnianie
  • Przezroczyste, odporne na rozpuszczalniki butelki z LDPE; podchloryn sodu w białej butelce z LDPE zapewniającej ochronę przed światłem w zakresie 230-450 nm; toluen w czerwonej butelce z LDPE
  • Zamknięcia z polipropylenu
  • Zapewnia zgodność z wymaganiami OSHA określonymi w normie dotyczącej komunikacji w zakresie zagrożeń 29 CFR 1910.1200
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)