Kluczowe dokumenty
TMO2123-0010
Nalgene® bottles, style 2123
natural high-density polyethylene, volume 4000 mL, case of 6 ea
Synonim(y):
butelka nalgene, butelki nalgene
Wybierz wielkość
6 EACH
1370,00 zł
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EACH
1370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
natural high-density polyethylene
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
opis
Autoclavable
opakowanie
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2123-0010
pojemność
4000 mL
4000 mL
Opis ogólny
Duże kwadratowe butelki z szerokimi ustami. Wygodne, formowane uchwyty. Nie są szczelne
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)