Kluczowe dokumenty
TMO174888
Nunclon® cell culture dishes
diam. 60 mm, with lid, Nunclon® Delta treated, case of 120 ea
Synonim(y):
naczynie poddane działaniu kultury komórkowej, szalka do hodowli komórkowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Materiały
polystyrene dishes with lids
sterylność
sterile; γ-irradiated
opakowanie
case of 120 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 174888
Średnica
60 mm
Opis ogólny
  • Dostępna szeroka gama, przeznaczona do hodowli komórkowych, ale mająca wiele innych zastosowań
  • Optycznie przejrzyste i bardzo płaskie do użytku w mikroskopie
  • Nietoksyczny
  • Certyfikowana obróbka powierzchni dla optymalnego przylegania i wzrostu komórek
Informacje prawne
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)