Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 193,00 zł |
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene , round
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
Packaging:
pack of 20 ea, pkg of 500 ea
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene , round
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pack of 20 ea, pkg of 500 ea
dish capacity
125 mL
size
100 mm × 25 mm
surface area
55 cm
application(s)
agriculture
binding type
non-treated surface
General description
Przezroczysty, z możliwością układania w stosy
Zaprojektowany z dodatkową głębokością do hodowli tkanek roślinnych
Zaprojektowany z dodatkową głębokością do hodowli tkanek roślinnych
Application
Naczynia hodowlane nadają się do rutynowych procedur i zautomatyzowanych procesów.
Features and Benefits
Naczynia hodowlane zapewniają następujące korzyści:
- Wykonane z polistyrenu biomedycznego zapewniającego dobrą widoczność hodowli i zapobiegającego zniekształceniom.
- Optycznie przejrzyste i precyzyjnie formowane.
- Zapobiega kondensacji dzięki obecności żeber wentylacyjnych.
- Niewentylowane pokrywy zapewniają stabilne układanie w stosy.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size 100 mm × 25 mm, sterile, polystyrene | description D × H 150 mm × 25 mm | description D × H 35 mm × 10 mm | description D × H 60 mm × 15 mm |
| binding type non-treated surface | binding type - | binding type - | binding type - |
| feature lid | feature - | feature - | feature - |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material polystyrene , round | material polystyrene , round | material polystyrene , round | material round , polystyrene |
| packaging pack of 20 ea, pkg of 500 ea | packaging sleeve of 5 | packaging sleeve of 20 | packaging sleeve of 20 |
| surface area 55 cm | surface area 148 cm2 | surface area 8 cm2 | surface area 21 cm2 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?