Kluczowe dokumenty
T7527
Tris-Borate-EDTA buffer
BioReagent, for molecular biology, 5x concentrate, DNase and RNase, none detected, powder blend, suitable for electrophoresis
Synonim(y):
TBE buffer
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
Poziom jakości
linia produktu
BioReagent
Formularz
powder blend
zanieczyszczenia
DNase and RNase, none detected
pH
8.1-8.5 (5 ×)
rozpuszczalność
water: 85.1 g/L, clear, colorless
przydatność
suitable for electrophoresis
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
ciąg SMILES
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Klucz InChI
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Opakowanie
4L poly bottle contains a powder blend that can be dissolved and reconstituted to prepare four liters of a 5× concentrate.
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
TAE i TBE są używane jako bufory do elektroforezy kwasów nukleinowych, ale mają pewne istotne różnice. Zapoznaj się z naszymi przepisami i filmami, aby zapewnić swojej aplikacji jak największe szanse na sukces.
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
Powiązane treści
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation