Merck
8820-OP
Bufor TBE
OmniPur® Grade, 10X
Synonim(y):
Bufor Tris-Borate-EDTA
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41105319
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań biologii molekularnej. Każdy litr 10-krotnego buforu TBE daje 10 litrów 1-krotnego buforu TBE. Końcowe stężenie buforu 1X TBE: 0,089 M Tris, 0,089 M Borate, 0,002 M EDTA. Klasa biologii molekularnej.
Specyfikacje
DNAza: nie wykryto
RNAza: nie wykryto
Proteaza: nie wykryto
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie do użytku z lekami, żywnością lub w gospodarstwie domowym.
Application
  • Katalizowane peroksydazą chrzanową żele poliakrylamidowe: monitorowanie ich polimeryzacji za pomocą nanoklastrów złota stabilizowanych BSA i ich funkcjonalna walidacja w elektroforezie...: Badanie to demonstruje zastosowanie buforu TBE w polimeryzacji żeli poliakrylamidowych do elektroforezy, zwiększając rozdzielczość i stabilność separacji białek i kwasów nukleinowych, co ma kluczowe znaczenie dla analizy biochemicznej (Wang D et al., 2024).
  • Metoda przygotowania żelu agarozowego o wysokim stężeniu i jego zastosowanie w wysokorozdzielczej separacji kwasów nukleinowych i białek o niskiej masie cząsteczkowej: Bada skuteczność buforu TBE w przygotowywaniu żeli agarozowych o wysokim stężeniu, znacznie poprawiając wydajność separacji małych biomolekuł, co jest niezbędne w badaniach biologii molekularnej (Tong Z et al., 2023).
  • Nanoceluloza do elektroforezy żelowej...: Szczegółowo opisuje rolę buforu TBE w opracowywaniu żeli na bazie nanocelulozy do elektroforezy, podkreślając jego potencjał do zastąpienia tradycyjnych matryc bardziej przyjaznymi dla środowiska i wydajnymi alternatywami (Garnier G et al., 2019).
Physical form
Dostarczany jako 10-krotny roztwór w wodzie.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bufor TBE
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)