Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 gal | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 537,00 zł 402,75 zł |
Informacje o tej pozycji
402,75 zł
Cena katalogowa537,00 złZaoszczędź 25%sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
form
working solution
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected
suitability
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Application
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description working solution | description BioReagent, suitable for electrophoresis | description 5× concentrate, powder blend | description BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form working solution | form working solution | form powder blend | form solution |
| suitability suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration) | suitability - | suitability suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration) | suitability - |
| impurities DNase, RNase, Protease, none detected | impurities DNase, RNase, Protease, none detected | impurities DNase, RNase and NICKase, none detected | impurities DNase and RNase, none detected |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-Borate-EDTA buffer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?