Kluczowe dokumenty
T5651
Tetrodotoxin with Citrate Buffer
pH 4.8, powder
Synonim(y):
Fugu poison, Maculotoxin, TTX, Tarichatoxin
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
dostępność
not available in USA
pH
4.8
rozpuszczalność
H2O: soluble (stable at pH 4-5 if stored frozen)
strong acid or alkaline solutions: unstable (destroyed by boiling at pH 2.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@]1(O)[C@H]2OC3(O)OC1C4[C@@H](O)NC(=N)NC4([C@@H]2O)[C@@H]3O
InChI
1S/C11H17N3O8/c12-8-13-6(17)2-4-9(19,1-15)5-3(16)10(2,14-8)7(18)11(20,21-4)22-5/h2-7,15-20H,1H2,(H3,12,13,14)/t2?,3-,4?,5+,6-,7+,9+,10?,11?/m1/s1
Klucz InChI
CFMYXEVWODSLAX-IXUBDLNJSA-N
informacje o genach
rat ... Scnn1g(24768)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3