The product is soluble in DMSO, water, and ethanol.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 175,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 446,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 848,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
175,00 zł
Nazwa produktu
Minocycline hydrochloride, powder
form
powder
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
originator
Teva
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)N(C)C
InChI
1S/C23H27N3O7.ClH/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32);1H/t9-,11-,17-,23-;/m0./s1
InChI key
GLMUAFMGXXHGLU-VQAITOIOSA-N
General description
Application
- to prepare nanoliposomes to check its effect on macrophages
- for the inhibition of neuroinflammation and neuropathic pain
- to treat glioma in murine GL261 glioma cells
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| originator Teva | originator - | originator - | originator - |
| antibiotic activity spectrum mycobacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action protein synthesis | interferes | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minocycline hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solubility of the minocycline hydrochloride?
1 answer-
Helpful?
-
-
Which solvents are suitable for reconstituting item M9511, Minocycline hydrochloride?
1 answer-
It can be dissolved in DMSO at a concentration of 7 mg/ml, in water at 50 mg/ml, as well as in methanol, and aqueous solutions of alkali hydroxides and carbonates.