Merck
T4758
Sigma-Aldrich
Tetracosane
~99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)22CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.65
Beilstein:
1758462
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
~99%
bp
391 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Klucz InChI
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)