Merck
T4521
Sigma-Aldrich
Triphenylmethane
~90%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.33
Beilstein:
1909753
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
~90%
tw
358-359 °C/754 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
gęstość
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Klucz InChI
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3