Informacje o tej pozycji
isotopic purity
≥99 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+10
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-MWUKXHIBSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99 atom % D, ≥98% (CP) | description 98 atom % D, 98% (CP) | description ≥98 atom % D, ≥97% (CP) | description 98 atom % D, 97% (CP) |
| isotopic purity ≥99 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+10 | mass shift M+10 | mass shift M+14 | mass shift M+10 |
| assay ≥98% (CP) | assay 98% (CP) | assay ≥97% (CP) | assay 97% (CP) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107975-86-0
107975-86-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?