Merck
T3809
Sigma-Aldrich
TRI Reagent®
BD, For processing whole blood, plasma, or serum.
Synonim(y):
730 surowica osocza krwi, Ekstrakcja RNA z krwi, Izolacja RNA z krwi, Jednoetapowy odczynnik do oczyszczania RNA, Oczyszczanie RNA z krwi, Odczynnik do ekstrakcji DNA/RNA/białek, Odczynnik do izolacji DNA/RNA/białek, Odczynnik do izolacji całkowitego RNA, Odczynnik do jednoetapowej ekstrakcji RNA, Odczynnik do jednoetapowej izolacji RNA, Odczynnik do oczyszczania DNA/RNA/białek, Odczynnik do oczyszczania całkowitego RNA, odczynnik do ekstrakcji całkowitego RNA, roztwór do ekstrakcji całkowitego RNA, roztwór do izolacji całkowitego RNA, roztwór do oczyszczania całkowitego RNA
Wybierz wielkość
25 ML
441,00 zł
100 ML
1380,00 zł
200 ML
2440,00 zł
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
441,00 zł
100 ML
1380,00 zł
200 ML
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
zastosowanie
0.75 mL sufficient for 0.25 mL blood derivatives
Opis ogólny
TRI Reagent BD is a quick and convenient reagent for use in the simultaneous isolation of RNA, DNA and protein from serum, plasma or whole blood. A convenient single-step liquid phase separation results in the simultaneous isolation of RNA, DNA and protein. This procedure is an adaptation of the single-step method reported by Chomczynski and Sacchi for total RNA isolation, and permits fast and efficient processing of blood derivatives.
TRI REAGENT BD performs well with large or small sample volumes, and many samples can be simultaneously extracted. TRI Reagent BD is a mixture of guanidine thiocyanate and phenol in a mono-phase solution. When a sample of blood derivatives is lysed with it, and chloroform or 1-bromo-3-chloropropane is added, the mixture separates into 3 phases: an aqueous phase containing the RNA, the interphase containing DNA and an organic phase containing proteins. Each component can then be isolated after separating the phases. 0.75 ml of TRI REAGENT BD processes 0.25 ml of blood derivatives.
This is one of the most effective methods for isolating total RNA and can be completed in only 1 hour starting with fresh cells. The procedure is very effective for isolating RNA molecules of all types from 0.1 to 15 kb in length. The resulting RNA is intact with little or no contaminating DNA or protein.
TRI Reagent® is a monophasic solution of phenol and guanidinium isothiocyanate.[1]
Zastosowanie
TRI Reagent is an improved version of the single-step total RNA isolation reagent developed by Chomczynski. The RNA isolation method based on this reagent is widely used and proven for RNA applications. It is ideal for quick, economical, and efficient isolation of total RNA or the simultaneous isolation of RNA, DNA, and proteins from samples of human, animal, plant, yeast, bacterial, and viral origin.
TRI Reagent® has been used for the isolation of RNA.[2][3]
The resulting RNA can be used for Northern blots, mRNA isolation, in vitro translation, RNase protection assays, cloning and PCR.
Cechy i korzyści
  • Easily scalable RNA isolation
  • Works with many sources: human, plant, yeast, bacterial, or viral
  • Better yields than traditional guanidine thiocyanate/cesium chloride methods
Informacje prawne
TRI Reagent is a registered trademark of Molecular Research Center, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heiner Kuhl et al.
Molecular biology and evolution, 38(1), 108-127 (2020-08-12)
Presumably, due to a rapid early diversification, major parts of the higher-level phylogeny of birds are still resolved controversially in different analyses or are considered unresolvable. To address this problem, we produced an avian tree of life, which includes molecular
A novel CLCN5 mutation in a Chinese boy with Dent's disease.
Ji LN
World Journal of Pediatrics : WJP, 10(3), 275-277 (2014)
Circulating ribonucleic acids and metabolic stress parameters may reflect progression of autoimmune or inflammatory conditions in juvenile type 1 diabetes.
Kocic G
TheScientificWorldJournal, 11, 1496-1508 (2011)
John-Edwin Thomson et al.
Pancreas, 48(1), 107-112 (2018-11-20)
Interleukin-21 (IL-21) is a cytokine associated with tissue inflammation, autoimmune and infectious diseases. Organ dysfunction and death can occur in patients with acute pancreatitis (AP) in two distinct clinical phases. Initially, a systemic inflammatory response syndrome may be followed by
Purification of RNA using TRIzol (TRI reagent)
Rio D, et al.
Cold Spring Harbor Protocols, 2010(6), pdb-prot5439 (2010)
Produkty
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Proste metody oczyszczania DNA/RNA wspomagają analizę genomu z różnych źródeł, zwiększając efektywność badań.
Questions
  1. When using Tri Reagent BD, do we need to add EDTA to blood samples to prevent coagulation?
    1 answer
    1. The Product Information available under More Documents or at this link (https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/436/845/t3809bul.pdf) provides the following instructions:
      I. Sample Preparation:
      1A. Serum: Add 0.25 ml of serum to 0.75 ml of TRI Reagent BD. Close the tube and shake the solution by hand or vortex, ensuring that mixing is thorough.
      1B. Whole Blood or Plasma: Add 0.2 ml of whole blood or plasma to 0.75 ml of TRI Reagent BD supplemented with 20 ml of 5 N acetic acid per 0.2 ml of whole blood or plasma. Close the tube and shake the solution by hand or vortex, ensuring that mixing is thorough.
      It is possible to use whole blood (blood that has been allowed to clot), serum, or plasma. Blood that has clotted would be referred to as a clot plus serum or simply as clotted blood. If you are freshly drawing the blood and adding immediately to the Tri Reagent, an anticoagulant would not be required. For serum samples, the blood is simply allowed to clot. The clot is spun down and serum is collected above the clot. If plasma is used, this indicates the blood is first drawn into either a tube containing an anticoagulant or drawn with a syringe and then transferred to a tube containing an anticoagulant. The blood is then centrifuged and the plasma is removed before adding to the Tri Reagent. We would not recommend allowing the blood to clot and then trying to add the clotted blood to the Tri Reagent.