Merck
T1575
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphotyrosine (pY-256) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using A431 stimulated by human EGF.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using cell extract of A431 stimulated by human EGF.
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr256)
Opis ogólny
Fosforylacja białek jest modyfikacją potranslacyjną, która reguluje transdukcję sygnału. Fosforylacja reszt tyrozynowych w białkach jest związana z onkogenezą, wzrostem komórek i ich przetrwaniem. Fosfotyrozyny zostały również powiązane z innymi funkcjami komórkowymi. Na przykład fosforylacja tyrozyny 256 w nietypowej kinazie białkowej C umożliwia jej wejście do jądra komórek. Anty-fosfotyrozyna pTyr256 wiąże się z białkami fosforylowanymi tyrozyną. W immunoblottingu przeciwciało wykrywa [pTyr256] w losowych peptydach i fosfo-L-tyrozynie, ale nie reaguje z fosfo-L-seryną, fosfo-L-treoniną i L-tyrozyną.
Immunogen
losowy peptyd pY-256 zawierający fosfo-L-tyrozynę, sprzężony z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfotyrozyna (pY-256) jest odpowiednie do stosowania w Western blot (1:1000). Może być również stosowane w immunofluorescencji pośredniej (5-10 μg / ml przy użyciu A431 stiμLated przez ludzki EGF), immunoblottingu i immunocytochemii.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wendy O White et al.
Journal of cellular biochemistry, 85(1), 42-53 (2002-03-14)
Herein, we employed a combined approach of molecular modeling and site-directed mutagenesis to address the role of tyrosine phosphorylation in transport of atypical protein kinase C (aPKC) into the nucleus. Computer modeling of the three-dimensional structure of the aPKC catalytic
John Rush et al.
Nature biotechnology, 23(1), 94-101 (2004-12-14)
Tyrosine kinases play a prominent role in human cancer, yet the oncogenic signaling pathways driving cell proliferation and survival have been difficult to identify, in part because of the complexity of the pathways and in part because of low cellular