Kluczowe dokumenty
SAB5700563
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Panfosfo-Tyrozyna wytwarzane u myszy
Wybierz wielkość
100 μL
1830,00 zł
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
klon
monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.44mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji zawierającej fosforylowany Y.
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)