Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
12352116
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
technique(s)
titration: suitable
density
1.023 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Ekstrakcja i trawienie metali: Kwas azotowy (60%) jest szeroko stosowany do ekstrakcji i trawienia metali z różnych próbek. Aplikacja ta ma kluczowe znaczenie dla przygotowania próbek do późniejszej analizy za pomocą technik takich jak spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) i spektroskopia absorpcji atomowej (AAS). Ostatnie badania porównały skuteczność obróbki kwasem azotowym z trawieniem mikrofalowym w celu ekstrakcji metali z próbek bioprocesowych, wykazując jej skuteczność w osiąganiu wysokich współczynników odzysku i dokładności (Mohammad i Madhavarao, Analytical Biochemistry, 2024).
- Analiza żywności i napojów: Kwas azotowy jest stosowany w analizie próbek żywności i napojów w celu określenia składu mineralnego. Na przykład, kwas ten jest stosowany do wspomaganego mikrofalami rozkładu żywności, takiej jak ryż, marchew i kolczoch, ułatwiając oznaczanie pierwiastków takich jak aluminium, kadm, chrom, miedź, żelazo i ołów. To zastosowanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zgodności z normami zdrowotnymi (Serafim et al., Brazilian Journal of Analytical Chemistry, 2024).
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)