SRP6459
EPOR/Erythropoietin Receptor human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥92% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 50.1 kDa (This protein is fused with Fc fragment of human IgG1 at the C-terminus.)
observed mol wt 50.1 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ala 25 is the predicted N-terminal.)
opakowanie
pkg of 10 and 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... EPOR(2057)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3