The total unit of E5546-50UG is not provided as the product is characterized in micrograms (ug).
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Segment
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤2.5 ng/mL ED50 (measured in a cell proliferation assay using TF-1 human cells)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
EPO składa się ze 165 aminokwasów i ma wysoką zawartość węglowodanów, zarówno typu N-linked, jak i O-linked. Łańcuchy oligosacharydowe są odpowiedzialne za produkcję, wydzielanie, żywotność i funkcjonowanie EPO. Aktywność biologiczna EPO zależy od dwóch wiązań dwusiarczkowych, jednego utworzonego między cysteiną7 i cysteiną160, a drugiego między cysteiną29 i cysteiną33. Zatem prawidłowe składanie EPO, glikozylacja i tworzenie wiązań dwusiarczkowych mają kluczowe znaczenie dla jego funkcji.
Stwierdzono, że EPO obniża poziom HIF-1α w modelu szczura z cukrzycą. EPO pomogła utrzymać homeostazę wewnątrzkomórkowego cynku w komórkach siatkówki, zmienioną w wyniku cukrzycy, poprzez przywrócenie ekspresji transportera cynku 8 (ZnT8).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in NSO cells |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| impurities Endotoxin, tested | impurities ≤1 EU/μg | impurities - | impurities endotoxin, tested |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the the total unit of E5546-50UG?