Merck
MINI26
Sigma-Aldrich
PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Mini Kit for General Cell Membrane Labeling
Distributed for Phanos Technologies
Synonim(y):
Zestaw do etykietowania czerwonej membrany PKH
Wybierz wielkość
1 KIT
1880,00 zł
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.32
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 kit
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Distributed for Phanos Technologies
warunki przechowywania
protect from light
metody
flow cytometry: suitable
fluorescencja
λex 551 nm; λem 567 nm (PKH26 dye)
Zastosowanie
cell analysis
detection
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
This kit provides enough dye for up to 25 samples of 20 million cells each and enough diluent for up to 5 samples of 20 million cells each, when using a 2 mL final staining volume containing a final concentration of 2 x 10-6 M of PKH26 dye. Users must determine the optimal dye and cell concentrations from their cell type(s) and experimental purposes.
Zastosowanie
PKH26 red fluorescent cell linker mini kit has been used for:
  • labelling microglial[1], natural killer cells[2] and preadipocytes[3]
  • tracking of viable transplanted adipose-derived stem cells[4]
  • in vitro proliferation studies of bone marrow stem cells[5]
  • general cell membrane labeling, including for in vitro cell labeling and long term in vivo cell tracking.
Powiązanie
For additional technical details on PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Dyes including an extensive bibliography, please visit here.
Informacje prawne
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Diluent C 10 mL
  • PKH26 Cell Linker in ethanol .1 mL
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human leukocyte antigen-G1 inhibits natural killer cytotoxicity through blocking the activating signal transduction pathway and formation of activating immunologic synapse
Yu Y, et al.
Human immunology, 69(1), 16-23 (2008)
Transplanted bone marrow stem cells relocate to infarct penumbra and co-express endogenous proliferative and immature neuronal markers in a mouse model of ischemic cerebral stroke
Zhang XM, et al.
BMC Neuroscience, 11(1), 138-138 (2010)
Imaging of peripheral benzodiazepine receptor expression as biomarkers of detrimental versus beneficial glial responses in mouse models of Alzheimer's and other CNS pathologies
Ji B, et al.
The Journal of Neuroscience, 28(47), 12255-12267 (2008)
Adipose tissue regeneration in vivo using micronized acellular allogenic dermis as an injectable scaffold
Lee HY, et al.
Aesthetic Plastic Surgery, 38(5), 1001-1010 (2014)
Maria Giovanna Gandolfi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-04)
Exosomes derived from mesenchymal stem cells are extracellular vesicles released to facilitate cell communication and function. Recently, polylactic acid (PLA), calcium silicates (CaSi), and dicalcium phosphate dihydrate (DCPD) have been used to produce bioresorbable functional mineral-doped porous scaffolds-through thermally induced
Produkty
PKH dyes are easy to use and achieve stable, uniform, and reproducible fluorescent labeling of live cells. PKH dyes are non-toxic membrane stains which produce high signal to noise ratio.
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
Questions
  1. Is it possible to lable cells with PKH26 at 4oC?
    1 answer
    1. The membrane dyes will remain stable during the monoclonal staining at 4 deg C; however, capping of the monoclonal antibodies is highly probable if the general cell membrane labeling is carried out at ambient temperature subsequent to antibody labeling. As additional information may be required to address the question completely, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the information needed so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further.
      For more information, please refer to the product data-sheet below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/271/475/mini26bul.pdf.