SRP6330
CD46
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
AHUS2, Białko kofaktora błonowego izoforma 14, MCP, MIC10, TLX, TRA2.10
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥85% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
33.8 kDa (302 aa, 35-313 aa + His tag)
opakowanie
pkg of 100 μg
stężenie
1 mg/mL
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CD46(4179)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)