Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C94H158N20O27
Masa cząsteczkowa:
2000.38
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek inhibitor kaspazy-3. C-końcowa sekwencja DEVD-CHO tego peptydu jest wysoce specyficznym, silnym i odwracalnym inhibitorem kaspazy-3 (Ki<1 nM), który również silnie hamuje rozszczepianie PARP w hodowanych ekstraktach ludzkich komórek kostniakomięsaka (IC50 = 200 pM). N-końcowa sekwencja (reszty 1-16) odpowiada hydrofobowemu regionowi (regionowi h) peptydu sygnałowego czynnika wzrostu fibroblastów Kaposiego (K-FGF) i nadaje peptydowi przepuszczalność komórek.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 200 pM hamujące rozszczepianie PARP w hodowanych ekstraktach ludzkich komórek kostniakomięsaka
Główny cel
kaspaza-3
kaspaza-3
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
5 mM (1 mg/100 µl) roztwór inhibitora kaspazy-3 I, przepuszczalnego dla komórek (nr kat. 235423) w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu pobrać porcję, przedmuchać gazem obojętnym i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Ac-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Asp-Glu-Val-Asp-CHO
Lin, Y.-Z., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 5305.
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotechnol. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 1841.
Lin, Y.-Z., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 14255.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Tewari, M., et al. 1995. Cell 81, 801.
Lazebnik, Y.A., et al. 1994. Nature371, 346.
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotechnol. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 1841.
Lin, Y.-Z., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 14255.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Tewari, M., et al. 1995. Cell 81, 801.
Lazebnik, Y.A., et al. 1994. Nature371, 346.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inhibitor kaspazy-3 I, przepuszczalny dla komórek
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?